Learn More
Tert-butyl4-(aminocarbonyl)tétrahydropyridine-1(2H)-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11376965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11376965 25 g Flacon en verre ambré 25g
10631513 1 g Flacon en verre ambré 1g
10691123 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11376965 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00951EB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 91419-48-6
Formule moléculaire C11H20N2O3
Poids moléculaire (g/mol) 228.292
Numéro MDL MFCD02180953
Clé InChI YHFUWPUJUMZXBD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-n-boc-piperidine-4-carboxamide, 1-n-boc-isonipecotamide, 1-n-boc-4-piperidinecarboxamide, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-carboxamide, n-boc-4-piperidine carboxamide, 1-boc-4-piperidinecarboxamide, 4-carbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 4-aminocarbonyl tetrahydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-piperidinecarboxylic acid, 4-aminocarbonyl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 4-carbamoylpiperidinecarboxylate
CID PubChem 2735646
Nom IUPAC tert-butyle 4-carbamoylpipéridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 4-(aminocarbonyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 228.29
Pourcentage de pureté 97%