Learn More
Tert-butyl4-(aminocarbothioyl)tétrahydropyridine-1 (2H)-carboxylate 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 11386965
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11386965 25 g Flacon en verre ambré 25g
10426302 1 g Flacon en verre ambré 1g
10601133 10 g Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11386965 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur TL00952EB
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 214834-18-1
Formule moléculaire C11H20N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 244.353
Clé InChI SCGQNJHAAYUQOO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-boc-4-thiocarbamoylpiperidine, tert-butyl 4-aminocarbothioyl tetrahydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonylpiperidine-4-carbothioamide, tert-butyl 4-thiocarbamoylpiperidine-1-carboxylate, tert-butyl 4-aminocarbonothioyl piperidine-1-carboxylate, 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, piperidine-4-thiocarboxamide, n1-boc protected, 1-tert-butoxycarbonyl-4-carbamothioylpiperidine, 1-tert-butoxycarbonyl piperidine-4-thiocarboxamide, tert-butyl 4-thiocarbamoyl-piperidine-1-carboxylate
CID PubChem 2735648
Nom IUPAC 4-carbamothioylpipéridine-1-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)C(=S)N
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 4-(aminocarbothioyl)tetrahydropyridine-1(2H)-carboxylate
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 25 g
Poids de la formule 244.36
Pourcentage de pureté 95%