Learn More
tert-butyl 4-bromo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl 4-Bromo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate |
| CAS | 1628047-84-6 |
| Formule moléculaire | C18 H17 Br N2 O3 |
| Quantité | 2.5 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H17BrN2O3/c1-18(2,3)24-17(22)14-5-4-12(19)9-15(14)23-13-8-11-6-7-20-16(11)21-10-13/h4-10H,1-3H3,(H,20,21) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)c1ccc(Br)cc1Oc2cnc3[nH]ccc3c2 |
| Nom IUPAC | tert-butyl 4-bro-2-(1H-pyrrulo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 389.24 |
| Poids de la formule | 388.0423 |