Learn More
tert-butyl 4-iodo-3,5-diméthyl-1H-pyrazole-1-carboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10604035
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10604035 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10604035 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC31911DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 4-iodo-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole-1-carboxylate
CAS 857283-71-7
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C10H15IN2O2
Numéro MDL MFCD08271887
Quantité 1 g
Synonyme tert-butyl 4-iodo-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, tert-butyl4-iodo-3,5-dimethyl-1h-pyrazole-1-carboxylate, 1h-pyrazole-1-carboxylicacid, 4-iodo-3,5-dimethyl-, 1,1-dimethylethyl ester
Clé InChI BUHPTZHNAXELNA-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C(=NN1C(=O)OC(C)(C)C)C)I
Nom IUPAC 4-iodo-3,5-diméthylpyrazole-1-carboxylate de tert-butyl
Poids moléculaire (g/mol) 322.146
CID PubChem 7537494
Poids de la formule 322.14
Pourcentage de pureté 97%