Learn More
tert-Butyl-4-methoxyphenol, 99%, BLD Pharm™
Code produit 30941432
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
10 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30941432 100 g
30932491 25 g
30938214 1 kg
30932495 500 g
30937058 10 g
30936611 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30941432 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD119189100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl-4-methoxyphenol
CAS 25013-16-5
Formule moléculaire C11H16O2
Numéro MDL MFCD01779059
Quantité 100 g
SMILES OC1=CC=C(C=C1C(C)(C)C)OC.OC2=CC=C(C(C(C)(C)C)=C2)OC
Poids moléculaire (g/mol) 180.24
Pourcentage de pureté 99%