Learn More
Tert-butyl 4-[(trifluorométhyl)sulfonyloxy]-5,6-dihydropyridine-1(2h)-carboxylate, 90 %, Thermo Scientific™
Code produit 10239333
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10239333 1 g Flacon en verre ambré 1g
10105663 5 g Flacon en verre ambré 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10239333 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07986DA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 138647-49-1
Formule moléculaire C11H16F3NO5S
Poids moléculaire (g/mol) 331.31
Numéro MDL MFCD09997858
Clé InChI WUBVEMGCQRSBBT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 4-trifluoromethyl sulfonyl oxy-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl trifluoromethanesulfonate, n-boc-4-trifluoromethanesulfonyloxy-3,6-dihydro-2h-pyridine, 1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yl-trifluoromethanesulfonate, tert-butyl 4-trifluoromethylsulfonyloxy-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylate, tert-butyl 4-trifluoromethylsulfonyloxy-5,6-dihydropyridine-1 2h-carboxylate, 4-trifluoromethanesulfonyloxy-3,6-dihydro-2h-pyridine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1 2h-pyridinecarboxylic acid, 3,6-dihydro-4-trifluoromethyl sulfonyl oxy-, 1,1-dimethylethyl ester, 1-tert-butoxycarbonyl-1,2,3,6-tetrahydropyridin-4-yltrifluoromethanesulfonate, tert-butyl 4-trifluoromethane sulfonyloxy-1,2,3,6-tetrahydropyridine-1-carboxylate
CID PubChem 10991161
Nom IUPAC tert-butyl 4-(trifluorométhylsulfonyloxy)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(OS(=O)(=O)C(F)(F)F)=CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Tert-butyl 4-[(trifluoromethyl)sulfonyloxy]-5, 6-dihydropyridine-1(2h)-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 331.31
Pourcentage de pureté 97%