Learn More
Tert-Butyle 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1 H-indole-1-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole-1-carboxylate |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 344.22 |
| Pourcentage de pureté | 97% |