Learn More
Tert-Butyle 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1 H-indole-1-carboxylate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11356835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11356835 5 g Flacon en verre ambré 5g
10357584 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10366843 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11356835 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC53239DE
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 864771-44-8
Formule moléculaire C18H25BN2O4
Poids moléculaire (g/mol) 344.22
Numéro MDL MFCD08437629
Clé InChI MMXDKXUKSKMROG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole-1-carboxylate, 1-boc-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, tert-butyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole-1-carboxylate, 1-n-boc-indazole-5-boronic acid pinacol ester, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-indazole-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 1-boc-indazole-5-boronic acid pinacol ester, tert-butyl 5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole-1-carboxylate, 1-tert-butoxycarbonyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-1h-indazole, 1h-indazole-1-carboxylic acid, 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl 5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl indazole-1-carboxylate
CID PubChem 18525862
Nom IUPAC 5-(4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane-2-yl)indazole-1-carboxylate de tert-butyl
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1N=CC2=CC(=CC=C12)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1H-indazole-1-carboxylate
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 344.22
Pourcentage de pureté 97%