Learn More
tert-Butyl6-fluoro-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate, ≥97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10117392
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10117392 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10045102 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10117392 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO07504CB
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 155601-71-1
Formule moléculaire C11H12FN3O2
Poids moléculaire (g/mol) 237.234
Numéro MDL MFCD06797502
Clé InChI INGAFDNQIOIZHC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, 3-tert-butoxycarbonyl-6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine, tert-butyl 6-fluoro-2h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, t-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoropyrazolo 5,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo-3,4-b pyridine-3-carboxylate, tert-butyl 6-fluoro-1h-pyrazolo 3.4-b pyridine-3-carboxylate
CID PubChem 7127829
Nom IUPAC 6-fluoro-2H-pyrazolo[3,4-b]pyridine-3-carboxylate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C1=C2C=CC(=NC2=NN1)F
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl 6-fluoro-1H-pyrazolo[3, 4-b]pyridine-3-carboxylate
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 237.23
Pourcentage de pureté 97%