Learn More
Acétate de tert-butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11302756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11302756 50 g 50g
11312756 250 g 250g
11322756 1000 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11302756 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L08855.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 540-88-5 | C6H12O2 | 116.16 g/mol
tert-Butyl acetate is used as a solvent in the production of lacquers, enamels, inks, adhesives, thinners, industrial cleaners and coating blends It is also used as a process solvent for chemical reactions and polymerization. In synthetic organic chemistry, it is used as a tert-butyl group. It serves as an intermediate in the production of pharmaceuticals and synthetic flavorings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de tert-butyle est utilisé comme solvant dans la production de laques, d’émaux, d’encres, d’adhésifs, de diluants, de nettoyants industriels et de mélanges de revêtements. Il est également utilisé comme solvant de process pour les réactions chimiques et la polymérisation. En chimie organique de synthèse, il est utilisé comme groupe tert-butyle. Il sert d’intermédiaire dans la production de produits pharmaceutiques et d’arômes synthétiques.
Solubilité
Miscible à l’éther et à l’éthanol. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 540-88-5
Formule moléculaire C6H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 116.16
Numéro MDL MFCD00008807
Clé InChI WMOVHXAZOJBABW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme t-butyl acetate, acetic acid tert-butyl ester, tert-butyl ethanoate, acetic acid, 1,1-dimethylethyl ester, texaco lead appreciator, acetic acid, tert-butyl ester, tert-butylacetate, tert butyl acetate, 1,1-dimethylethyl acetate, 1,1-dimethyl acetate
CID PubChem 10908
Nom IUPAC Acétate de tert-butyle
SMILES CC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl acetate
Point de fusion -62°C
Densité 0.863
Point d’ébullition 94°C to 96°C
Point d’éclair 4°C (39°F)
Formule linéaire CH3CO2C(CH3)3
Indice de réfraction 1.3865
Quantité 50 g
Numéro UN UN1123
Beilstein 1699506
Merck Index 14,1537
Informations sur la solubilité Miscible with ether and ethanol. Immiscible with water.
Poids de la formule 116.16
Pourcentage de pureté 99%