Learn More
Acétoacétate de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10020540 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10020540 500 mL 500mL
10366120 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10020540 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107785000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 1694-31-1 | C8H14O3 | 158.2 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1694-31-1
Formule moléculaire C8H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.2
Numéro MDL MFCD00008811
Clé InChI JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate
CID PubChem 15538
Nom IUPAC tert-butyl3-oxobutanoate
SMILES CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl acetoacetate
Note relative au nom 99%
Point de fusion -38°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 0.9700g/mL
Point d’ébullition 190°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3COCH2CO2C(CH3)3
Indice de réfraction 1.4190 to 1.421
Quantité 500 mL
Fieser 01,83
Gravité spécifique 0.97
Informations sur la solubilité Solubility in water: 9g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in xylene,miscible with most organic solvents
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide