Learn More
Acétoacétate de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449003
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449003 500 g 500g
11439003 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11449003 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11115.36
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1694-31-1 | C8H14O3 | 158.197 g/mol
tert-Butyl acetoacetate is used as intermediate for the syntheses of different organic chemicals. Raw material in pharmaceutical Industry, In agrochemical industry. Reagent for Acyloin synthesis and ?,β - unsaturated ketones synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétoacétate de tert-butyle est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse de différents produits chimiques organiques. Matières premières dans l’industrie pharmaceutique et dans l’industrie agrochimique. Réactif pour la synthèse de l’acyloïne et la synthèse des cétones ∞,β-insaturées.
Solubilité
Soluble dans l’eau (9 g/l).
Remarques
Garder le récipient hermétiquement fermé. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1694-31-1
Formule moléculaire C8H14O3
Poids moléculaire (g/mol) 158.197
Numéro MDL MFCD00008811
Clé InChI JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl acetoacetate, t-butyl acetoacetate, butanoic acid, 3-oxo-, 1,1-dimethylethyl ester, acetoacetic acid, tert-butyl ester, tert-butyl 3-oxobutyrate, acetoacetic acid tert-butyl ester, unii-1d3dos61gx, tbaa, 1d3dos61gx, t-butylacetoacetate
CID PubChem 15538
Nom IUPAC tert-butyl3-oxobutanoate
SMILES CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl acetoacetate
Point de fusion -38°C
Densité 0.961
pH 5.7
Point d’ébullition 71°C to 72°C (11 mmHg)
Point d’éclair 76°C (169°F)
Odeur Pleasant
Indice de réfraction 1.42
Quantité 500 g
Beilstein 1680303
Informations sur la solubilité Soluble in water (9g/L).
Poids de la formule 158.2
Pourcentage de pureté ≥98%