Learn More
Acrylate de tert-butyle, 99 %, stab. avec 15 ppm de 4-méthoxyphénol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11323986
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
100mL
1L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11323986 500 mL 500mL
11313986 100 mL 100mL
11333986 1000 mL 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11323986 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17169.AP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1663-39-4 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
tert-Butyl acrylate is a monomer used in the production of poly(tert-butyl acrylate) polymers, poly(acrylic acid) polyelectrolyte brushes and 3-(3-methyl-but-3-enyloxy)-propionic acid tert-butyl ester. It is also used in paints, coatings, high polymer paper conditioner, nursing polymer products and carbonyl reforming polyolefin. Further, it serves as an important raw material in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acrylate de tert-butyle est un monomère utilisé dans la production de polymères poly(tert-butyl acrylate), de brosses polyélectrolytiques poly(acide acrylique) et d’ester tert-butylique de l’acide 3-(3-méthyl-but-3-ényloxy)-propionique. Il est également utilisé dans les peintures, les revêtements, le conditionneur de papier en polymère élevé, les produits de polymères allaités et la polyoléfine de reformage du carbonyle. De plus, il sert de matière première importante dans la synthèse organique.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1663-39-4
Formule moléculaire C7H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00008809
Clé InChI ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl acrylate, t-butyl acrylate, tert-butyl propenoate, 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, acrylic acid tert-butyl ester, tert-butylacrylate, acrylic acid, tert-butyl ester, unii-92m2cd1o3g, ccris 7035, 2-propenoic acid tert-butyl ester
CID PubChem 15458
Nom IUPAC 2propénoate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl acrylate
Note relative au nom stabilized with 15ppm 4-methoxyphenol
Point de fusion ∼-69°C
Densité 0.883
Point d’ébullition 121°C
Point d’éclair 11°C (52°F)
Formule linéaire CH2=CHCOOC(CH3)3
Indice de réfraction 1.411
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3272
Beilstein 1742329
Informations sur la solubilité Slightly miscible with water.
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 99%