Learn More
Acrylate de tert-butyle, 99 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10161052 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100mL
1L
5L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10161052 1 L Flacon en verre 1L
10631663 100 mL Flacon en verre 100mL
10247543 5 L Récipient en plastique 5L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10161052 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 371130010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1663-39-4 | C7H12O2 | 128.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1663-39-4 , 150-76-5
Formule moléculaire C7H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Numéro MDL MFCD00008809
Clé InChI ISXSCDLOGDJUNJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl acrylate, t-butyl acrylate, tert-butyl propenoate, 2-propenoic acid, 1,1-dimethylethyl ester, acrylic acid tert-butyl ester, tert-butylacrylate, acrylic acid, tert-butyl ester, unii-92m2cd1o3g, ccris 7035, 2-propenoic acid tert-butyl ester
CID PubChem 15458
Nom IUPAC 2propénoate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=C
Specifications
Nom chimique ou matériau tert-Butyl acrylate
Note relative au nom 99%
Point de fusion -69.0°C
Densité 0.8830g/mL
Point d’ébullition 121.0°C
Point d’éclair 11°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2C=CHCO2C(CH3)3
Indice de réfraction 1.4100 to 1.4120
Quantité 1 L
Beilstein 02, IV, 1465
Gravité spécifique 0.883
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2g/L
Stabilisateur 10 to 20ppm MEHQ
Viscosité 0.9 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 128.17
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • tert-Butyl acrylate, stabilized
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Precautionary Statement
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.