Learn More
Acrylate de tert-butyle (stabilisé avec du MEHQ), TRC
Code produit 30346916
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
Conditionnement:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30346916 5 mL 5mL
30338093 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30346916 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB6905065ML
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl Acrylate
CAS 1663-39-4
Formule moléculaire C7H12O2
Quantité 5 mL
Synonyme 1,1-Dimethylethyl 2-Propenoate, 2-Propenoic Acid tert-Butyl Ester, NSC 20950, tert-Butyl 2-Propenoate, tert-Butyl Acrylate, tert-Butyl Propenoate
Formule InChI InChI=1S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3
SMILES CC(C)(C)OC(=O)C=C
Nom IUPAC tert- téléphone prop-2-énoate
Poids moléculaire (g/mol) 128.17
Poids de la formule 128.0837