Få mere at vide
Alcool tert-butylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
tert-Butyl alcohol is used as a solvent and ethanol denaturant. It is an active ingredient of paint remover. It acts as an intermediate in the production of methyl tertiary butyl ether and ethyl tertiary butyl ether by reaction with methanol and ethanol. It is also used in the preparation of tert-butyl chloride, tert-butyl hydroperoxide, isobutylene and methyl methacrylate. It serves as a fuel additive as well as a gasoline octane booster.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’alcool tert-butylique est utilisé comme solvant et comme dénaturant à l’éthanol. Il s’agit d’un ingrédient actif des décapants de peinture. Il agit comme intermédiaire dans la production d’éther méthyl tertiobutylique et d’éther éthyl tertiobutylique par réaction avec le méthanol et l’éthanol. Il est également utilisé dans la préparation du chlorure de tert-butyle, de l’hydroperoxyde de tert-butyle, de l’isobutylène et du méthacrylate de méthyle. Il sert d’additif de carburant ainsi que d’optimisateur d’octane d’essence.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’éthanol, l’éther éthylique et au chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, le cuivre, les métaux alcalins et l’aluminium.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl alcohol |
| Point de fusion | 25°C |
| Densité | 0.786 |
| Point d’ébullition | 83°C |
| Point d’éclair | 11°C (52°F) |
| Indice de réfraction | 1.387 |
| Quantité | 1000 mL |
| Numéro UN | UN1120 |
| Beilstein | 906698 |
| Merck Index | 14,1542 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- tert-Butyl alcohol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H332-Nocif par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl alcohol
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.