Learn More
Alcool tert-butylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368745
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
1000 mL
2500 mL
Conditionnement:
2.50L
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368745 2500 mL 2.50L
11348745 250 mL 250mL
11358745 1000 mL -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11368745 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12338.0F
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-65-0 | C4H10O | 74.123 g/mol
tert-Butyl alcohol is used as a solvent and ethanol denaturant. It is an active ingredient of paint remover. It acts as an intermediate in the production of methyl tertiary butyl ether and ethyl tertiary butyl ether by reaction with methanol and ethanol. It is also used in the preparation of tert-butyl chloride, tert-butyl hydroperoxide, isobutylene and methyl methacrylate. It serves as a fuel additive as well as a gasoline octane booster.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’alcool tert-butylique est utilisé comme solvant et comme dénaturant à l’éthanol. Il s’agit d’un ingrédient actif des décapants de peinture. Il agit comme intermédiaire dans la production d’éther méthyl tertiobutylique et d’éther éthyl tertiobutylique par réaction avec le méthanol et l’éthanol. Il est également utilisé dans la préparation du chlorure de tert-butyle, de l’hydroperoxyde de tert-butyle, de l’isobutylène et du méthacrylate de méthyle. Il sert d’additif de carburant ainsi que d’optimisateur d’octane d’essence.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’éthanol, l’éther éthylique et au chloroforme.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, le cuivre, les métaux alcalins et l’aluminium.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-65-0
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Numéro MDL MFCD00004464
Clé InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
CID PubChem 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl alcohol
Point de fusion 25°C
Densité 0.786
Point d’ébullition 83°C
Point d’éclair 11°C (52°F)
Indice de réfraction 1.387
Quantité 2500 mL
Numéro UN UN1120
Beilstein 906698
Merck Index 14,1542
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,ethyl ether and chloroform.
Poids de la formule 74.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl alcohol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl alcohol