Learn More
Alcool tert-butylique, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Product Code. 15518524 Shop All J.T.Baker Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
Conditionnement:
Flacon en poly à fond sous pression en PEHD
Flacon poly
Unit Size:
4L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement unitSize
15518524 500 mL Flacon en poly à fond sous pression en PEHD 500mL
15528524 4 L Flacon poly 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15518524 Supplier Avantor J.T.Baker Supplier No. 905601
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Chemical Identifiers
CAS 75-65-0
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Clé InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
CID PubChem 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Specifications
Nom chimique ou matériau tert-Butyl Alcohol
Point d’éclair 11.00°C
Conditionnement Flacon en poly à fond sous pression en PEHD
Quantité 500 mL
Gravité spécifique 1L = 0.78kg
Poids de la formule 74.12
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Alcool tert-Butylique
Signal Word
  • Dangers