Learn More
Alcool tert-butylique, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Réactif, J.T. Baker™
Código de producto. 15528524 Tienda J.T.Baker Productos
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 mL
4 L
Conditionnement:
Flacon en poly à fond sous pression en PEHD
Flacon poly
missing translation for 'unitSize'
4L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement unitSize
15528524 4 L Flacon poly 4L
15518524 500 mL Flacon en poly à fond sous pression en PEHD 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15528524 missing translation for 'mfr' Avantor J.T.Baker missing translation for 'supplierNo' 905605
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Produits chimiques de haute qualité pour une utilisation en laboratoire et un usage industriel spécialisé
Identificadores de productos químicos
CAS 75-65-0
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.123
Clé InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butanol, tert-butyl alcohol, 2-methyl-2-propanol, t-butanol, t-butyl hydroxide, 1,1-dimethylethanol, trimethylcarbinol, trimethyl methanol, 2-propanol, 2-methyl, t-butyl alcohol
CID PubChem 6386
ChEBI CHEBI:45895
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Especificaciones
Nom chimique ou matériau tert-Butyl Alcohol
Point d’éclair 11.00°C
Conditionnement Flacon poly
Quantité 4 L
Gravité spécifique 1L = 0.78kg
Poids de la formule 74.12
Qualité Réactif ACS BAKER ANALYZED™
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Alcool tert-Butylique
Signalord
  • Dangers
Farekategori
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.