Learn More
Alcool tert-butylique, certifié AR pour l'analyse, Fisher Chemical™
Code produit 10233900 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
Conditionnement:
2.50L
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10233900 2.5 L 2.50L
10181750 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10233900 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/5251/17
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    142.44€
    120.00€ / 2.5L
    Économisez 22.44€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 75-65-0
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL 4464
Clé InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spécification
pH 7
Point de fusion 25 °C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en PEHD
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 36 mbar à 20 °C
Viscosité 6,43 mPaS (25 °C)
Point d’ébullition 83 °C
Poids de la formule 74,12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.