Learn More
Alcool Tert-Butyl, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 10458400 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en PEHD
Récipient en plastique
Conditionnement:
2.50L
25L
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10458400 500 mL Flacon en PEHD 500mL
10121710 2.5 L Flacon en PEHD 2.50L
10611854 25 L Récipient en plastique 25L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10458400 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur B/5250/08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 75-65-0
Formule moléculaire C4H10O
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Numéro MDL 4464
Clé InChI DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-ol
SMILES CC(C)(C)O
Spécification
pH 7
Point de fusion 25°C
Quantité 500 mL
Conditionnement Flacon en PEHD
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 36mbar at 20°C
Viscosité 6.43 mPaS (25°C)
Point d’ébullition 83°C
Poids de la formule 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.