Specifications
| pH | 7 |
| Point de fusion | 25°C |
| Quantité | 25 L |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Forme physique | Liquide |
| Tension de vapeur | 36mbar at 20°C |
| Viscosité | 6.43 mPaS (25°C) |
| Point d’ébullition | 83°C |
| Poids de la formule | 74.12g/mol |