Learn More
Alcool tert-butylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert.-Butanol |
| CAS | 75-65-0 |
| Formule moléculaire | C4 H10 O |
| Quantité | 5 mL |
| Synonyme | tert-Butyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methylpropane, Trimethylcarbinol, Trimethylmethanol, t-Butanol, t-Butanol, tert-Butanol |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)O |
| Nom IUPAC | 2-méthylpropane-2-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 74.12 |
| Poids de la formule | 74.0732 |