Learn More
Alcool tert-butylique, TRC
Code produit 30422667
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
Conditionnement:
50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30422667 50 mL 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30422667 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT11754050ML
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert.-Butanol
CAS 75-65-0
Formule moléculaire C4 H10 O
Quantité 50 mL
Synonyme tert-Butyl alcohol (8CI), 2-Methyl-2-propanol, 1,1-Dimethylethanol, 2-Hydroxy-2-methylpropane, Trimethylcarbinol, Trimethylmethanol, t-Butanol, t-Butanol, tert-Butanol
Formule InChI InChI=1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
SMILES CC(C)(C)O
Nom IUPAC 2-méthylpropane-2-ol
Poids moléculaire (g/mol) 74.12
Poids de la formule 74.0732