Learn More
Bromure de tert-butyle, 98+ %, stab. avec du carbonate de potassium, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11444744
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11444744 100 g 100g
11454744 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11444744 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13727.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    62.63€
    51.65€ / 100g
    Économisez 10.98€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 507-19-7 | C4H9Br | 137.02 g/mol
Le bromure de tert-butyle est utilisé comme matière première en chimie organique synthétique. Il est utilisé pour étudier la déadénylation massive des nucléosides à base d’adénine.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromure de tert-butyle est utilisé comme matière première en chimie organique synthétique.Il est utilisé pour étudier la déadénylation massive des nucléosides à base d’adénine.
Solubilité
Immiscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les bases fortes et les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 507-19-7
Formule moléculaire C4H9Br
Poids moléculaire (g/mol) 137.02
Numéro MDL MFCD00000125
Clé InChI RKSOPLXZQNSWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl bromide, t-butyl bromide, trimethylbromomethane, propane, 2-bromo-2-methyl, bromotrimethylmethane, 2-bromoisobutane, tertiarybutyl bromide, tert-butylbromide, 2-methyl-2-bromopropane, 1-bromo-1,1-dimethylethane
CID PubChem 10485
Nom IUPAC 2-bromo-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl Bromide
Note relative au nom stabilized with potassium carbonate
Point de fusion °C to 20°C
Densité 1.210
Point d’ébullition 74°C to 76°C
Point d’éclair 18°C (64°F)
Plage de pourcentage du dosage 98%, stabilized with potassium carbonate
Indice de réfraction 1.428
Quantité 100 g
Numéro UN UN2342
Beilstein 1730892
Merck Index 14,1555
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 137.02
Pourcentage de pureté ≥98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl bromide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Bromo-2-methylpropane