Learn More
Bromoacétate de tert-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11402737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11402737 10 g 10g
11412737 50 g 50g
11422737 250 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11402737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A14917.09
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5292-43-3 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
tert-Butyl bromoacetate is used as an intermediate in the production of dyes, pharmaceuticals, agrochemicals and in organic compounds. It finds application as an alkylating agent. It plays an important role to prepare (2-oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-acetic acid tert-butyl ester and in collagenase inhibitors synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le bromoacétate de tert-butyle est utilisé comme intermédiaire dans la production de colorants, de produits pharmaceutiques, de produits agrochimiques et de composés organiques. Il est utilisé comme agent alkylant. Il joue un rôle important dans la préparation de l’ester de tert-butyle de l’acide acétique (2-oxo-4-vinyl-azétidin-1-yl) et dans la synthèse des inhibiteurs de la collagénase.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, au chloroforme et à l’acétate d’éthyle. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5292-43-3
Formule moléculaire C6H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.06
Numéro MDL MFCD00000188
Clé InChI BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl bromoacetate, t-butyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromoacetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromoacetate, acetic acid, bromo-, tert-butyl ester, brch2c o oc ch3 3, acetic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromo-acetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromacetat
CID PubChem 79177
Nom IUPAC Tert-butyl 2-bromoacétate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl bromoacetate
Densité 1.33
Point d’ébullition 175°C
Point d’éclair 49°C (120°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire BrCH2CO2C(CH3)3
Indice de réfraction 1.445
Quantité 10 g
Numéro UN UN2924
Beilstein 1753010
Informations sur la solubilité Miscible with ethanol,chloroform and ethyl acetate. Immiscible with water.
Poids de la formule 195.06
Pourcentage de pureté 98%