Learn More
Bromoacétate de tert-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
tert-Butyl bromoacetate is used as an intermediate in the production of dyes, pharmaceuticals, agrochemicals and in organic compounds. It finds application as an alkylating agent. It plays an important role to prepare (2-oxo-4-vinyl-azetidin-1-yl)-acetic acid tert-butyl ester and in collagenase inhibitors synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le bromoacétate de tert-butyle est utilisé comme intermédiaire dans la production de colorants, de produits pharmaceutiques, de produits agrochimiques et de composés organiques. Il est utilisé comme agent alkylant. Il joue un rôle important dans la préparation de l’ester de tert-butyle de l’acide acétique (2-oxo-4-vinyl-azétidin-1-yl) et dans la synthèse des inhibiteurs de la collagénase.
Solubilité
Miscible à l’éthanol, au chloroforme et à l’acétate d’éthyle. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl bromoacetate |
| Densité | 1.33 |
| Point d’ébullition | 175°C |
| Point d’éclair | 49°C (120°F) |
| Odeur | Pungent |
| Formule linéaire | BrCH2CO2C(CH3)3 |
| Indice de réfraction | 1.445 |
| Quantité | 250 g |
| Numéro UN | UN2924 |
| Beilstein | 1753010 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- tert-Butyl bromoacetate
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl bromoacetate