Learn More
Bromoacétate de tert-butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10764831 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10mL
250mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10764831 10 mL Flacon en verre 10mL
10665012 50 mL Flacon en verre -
10540902 250 mL Flacon en verre 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10764831 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154340100
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 5292-43-3 | C6H11BrO2 | 195.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5292-43-3
Formule moléculaire C6H11BrO2
Poids moléculaire (g/mol) 195.06
Numéro MDL MFCD00000188
Clé InChI BNWCETAHAJSBFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl bromoacetate, t-butyl bromoacetate, acetic acid, bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromoacetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromoacetate, acetic acid, bromo-, tert-butyl ester, brch2c o oc ch3 3, acetic acid, 2-bromo-, 1,1-dimethylethyl ester, bromo-acetic acid tert-butyl ester, tert-butylbromacetat
CID PubChem 79177
Nom IUPAC Tert-butyl 2-bromoacétate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CBr
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl bromoacetate
Note relative au nom 99%
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3380g/mL
Point d’ébullition 50°C (10.0 mmHg)
Point d’éclair 49°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire BrCH2CO2C(CH3)3
Indice de réfraction 1.4440 to 1.446
Quantité 10 mL
Beilstein 02, I, 96
Gravité spécifique 1.338
Informations sur la solubilité Solubility in water: immiscible
Poids de la formule 195.06
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Liquide