Learn More
Carbamate de tert-butyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11359963
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11359963 5 g 5g
11349963 1 g 1g
11369963 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11359963 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L00259.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 4248-19-5 | C5H11NO2 | 117.148 g/mol
tert-Butyl carbamate is used in palladium-catalyzed synthesis of N-Boc-protected anilines. It was used in the synthesis of tetrasubstituted pyrroles, functionalized with ester or ketone groups at C-3 position.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbamate de tert-butyle est utilisé dans la synthèse catalysée par le palladium d’anilines protégées par le N-Boc. Il a été utilisé dans la synthèse de pyrroles tétrasubstituées, fonctionnalisées avec des groupes d’ester ou de cétones en position C-3.
Solubilité
Soluble dans le chlorure de méthylène, le chloroforme et les alcools. Légèrement soluble dans l’éther de pétrole et l’eau.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4248-19-5
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.148
Numéro MDL MFCD00007962
Clé InChI LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme t-butyl carbamate, carbamic acid tert-butyl ester, boc amine, boc-amide, carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-nh2, tert-butylcarbamat, n-boc amine, boc-amine, tert butyl carbamate
CID PubChem 77922
Nom IUPAC Carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl carbamate
Point de fusion 106°C to 110°C
Beilstein 1744500
Informations sur la solubilité Soluble in methylene chloride,chloroform,and alcohols. Slightly soluble in petroleum ether and water.
Quantité 5 g
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté ≥98%