Learn More
Carbamate de tert-butyle, 98%
Code produit 10568323 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10568323 5 g Flacon en verre 5g
10454643 1 g Flacon en verre 1g
11905471 25 g Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10568323 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173450050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 4248-19-5 | C₅H₁₁NO₂| 117,15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4248-19-5
Formule moléculaire C5H11NO2
Poids moléculaire (g/mol) 117.15
Clé InChI LFKDJXLFVYVEFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme t-butyl carbamate, carbamic acid tert-butyl ester, boc amine, boc-amide, carbamic acid, 1,1-dimethylethyl ester, boc-nh2, tert-butylcarbamat, n-boc amine, boc-amine, tert butyl carbamate
CID PubChem 77922
Nom IUPAC Carbamate de tert-butyle
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl carbamate
Point de fusion 105.0°C to 109.0°C
Couleur Blanc à jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NCO2C(CH3)3
Beilstein 03,II,26
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Quantité 5 g
Poids de la formule 117.15
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Aiguilles
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement