Learn More
Carbamate de tert-butyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl Carbamate |
| CAS | 4248-19-5 |
| Formule moléculaire | C5H11NO2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | Carbamic Acid tert-Butyl Ester, NSC 131089, O-tert-Butyl Carbamate, Boc-ammonia |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H11NO2/c1-5(2,3)8-4(6)7/h1-3H3,(H2,6,7) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N |
| Nom IUPAC | Carbamate de tert-butyle |
| Poids moléculaire (g/mol) | 117.15 |
| Poids de la formule | 117.079 |