Learn More
Carbazate de tert-butyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11449533
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11449533 500 g 500g
11429533 25 g 25g
11439533 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11449533 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12383.36
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 870-46-2 | C5H12N2O2 | 132.163 g/mol
tert-Butyl carbazate is used in a palladium-catalyzed cross-coupling with vinyl halides to prepare N-Boc-N-alkenylhydrazines. It is utilized in solid phase peptide synthesis and in the optical purity determination of alfa-amino aldehyde. It reacts with aldehydes to get hydrazones, which finds application as an intermediate in the synthesis of HIV-1 protease inhibitors. In addition to this, it is used as a starting material for the preparation of BOC-azide, sulfonic and carboxylic hydrazides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le carbazate de tert-butyle est utilisé dans un couplage croisé catalysé par le palladium avec des halogénures de vinyle pour préparer des N-Boc-N-alcénylhydrazines. Il est utilisé dans la synthèse de peptides en phase solide et dans la détermination de la pureté optique de l’alpha-amino aldéhyde. Il réagit avec les aldéhydes pour obtenir des hydrazones, et agit ainsi comme intermédiaire dans la synthèse des inhibiteurs de protéase du VIH-1. En outre, il est utilisé comme matériau de départ pour la préparation d’hydrazines BOC, sulfoniques et carboxyliques.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol et le méthanol.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870-46-2
Formule moléculaire C5H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 132.163
Numéro MDL MFCD00007593
Clé InChI DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl carbazate, tert-butyl hydrazinecarboxylate, t-butyl carbazate, hydrazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylcarbazate, tert-butoxycarbonyl hydrazide, boc-hydrazide, boc-hydrazine, tert-butoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid tert-butyl ester
CID PubChem 70091
Nom IUPAC tert-butyl N-aminocarbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl carbazate
Point de fusion 37°C to 41°C
Point d’ébullition 63°C to 65°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 91°C (195°F)
Quantité 500 g
Numéro UN UN1325
Beilstein 1756967
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol and methanol.
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté ≥98%