Learn More
Carbazate de tert-butyle, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10692002 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10692002 25 g Flacon en verre 25g
15740789 100 g Flacon en verre 100g
10222122 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10692002 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107880250
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 870-46-2 | C5H12N2O2 | 132.16 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 870-46-2
Formule moléculaire C5H12N2O2
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD00007593
Clé InChI DKACXUFSLUYRFU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl carbazate, tert-butyl hydrazinecarboxylate, t-butyl carbazate, hydrazinecarboxylic acid, 1,1-dimethylethyl ester, t-butylcarbazate, tert-butoxycarbonyl hydrazide, boc-hydrazide, boc-hydrazine, tert-butoxycarbonyl hydrazine, carbazic acid tert-butyl ester
CID PubChem 70091
Nom IUPAC tert-butyl N-aminocarbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl carbazate
Note relative au nom 99%
Point de fusion 37°C to 41°C
Couleur Blanc à jaune
Densité 1.0200g/mL
Point d’ébullition 63°C to 65°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair 91°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire H2NNHCO2C(CH3)3
Quantité 25 g
Fieser 01,85; 02,46; 11,88
Gravité spécifique 1.02
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in organic solvents
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Lumps cristallins
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl carbazate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H228-Matière solide inflammable.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.