Learn More
Carbazate de tert-butyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl Carbazate |
| CAS | 870-46-2 |
| Formule moléculaire | C5H12N2O2 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | tert-Butyl Ester Carbazic Acid, (tert-Butoxycarbonyl)hydrazide, (tert-Butoxycarbonyl)hydrazine, (tert-Butyloxycarbonyl)hydrazide, 1,1-Dimethylethyl Carbazate, 1,1-Dimethylethyl Hydrazinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)hydrazine, Boc-hydrazine, Hydrazinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)hydrazine, N-Boc-Hydrazine, NSC 60250, tert-Butyl N-aminocarbamate, tert-Butyl Carbazate, tert-Butyl Hydrazinecarboxylate, tert-Butyl Hydrazinoformate |
| Formule InChI | InChI=1S/C5H12N2O2/c1-5(2,3)9-4(8)7-6/h6H2,1-3H3,(H,7,8) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NN |
| Nom IUPAC | tert-butyl N-aminocarbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 132.16 |
| Poids de la formule | 132.0899 |