Learn More
Carbazate de tert-butyle, TRC
Code produit 30340975
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
Conditionnement:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30340975 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30340975 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB69217050G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl Carbazate
CAS 870-46-2
Formule moléculaire C5H12N2O2
Quantité 50 g
Synonyme tert-Butyl Ester Carbazic Acid, (tert-Butoxycarbonyl)hydrazide, (tert-Butoxycarbonyl)hydrazine, (tert-Butyloxycarbonyl)hydrazide, 1,1-Dimethylethyl Carbazate, 1,1-Dimethylethyl Hydrazinecarboxylate, 1-(tert-Butoxycarbonyl)hydrazine, Boc-hydrazine, Hydrazinecarboxylic Acid tert-Butyl Ester, N-(tert-Butoxycarbonyl)hydrazine, N-Boc-Hydrazine, NSC 60250, tert-Butyl N-aminocarbamate, tert-Butyl Carbazate, tert-Butyl Hydrazinecarboxylate, tert-Butyl Hydrazinoformate
Formule InChI InChI=1S/C5H12N2O2/c1-5(2,3)9-4(8)7-6/h6H2,1-3H3,(H,7,8)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NN
Nom IUPAC tert-butyl N-aminocarbamate
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Poids de la formule 132.0899