Learn More
Chlorure de tert-butyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11469903
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mL
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1000mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11469903 250 mL 250mL
11309659 500 mL 500mL
11459903 1000 mL 1000mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11469903 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13004.AK
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 507-20-0 | C4H9Cl | 92.566 g/mol
tert-Butyl chloride plays an important role as a starting material to perform nucleophilic substitution reactions in order to prepare alcohol and alkoxides salts. It is used as an alkylating agent for the introduction of tert-butyl group and is also involved in Friedel-Crafts reactions. It is employed as an intermediate for the synthesis of agrochemicals and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le tert-butyle de chlorure joue un rôle important en tant que matériau de départ pour effectuer des réactions de substitution nucléophiles afin de préparer des sels d’alcool et d’alkoxydes. Il est utilisé comme agent alkylant pour l’introduction du groupe tert-butyle et participe également aux réactions de Friedel-Crafts. Il est utilisé comme intermédiaire pour la synthèse des produits agrochimiques et pharmaceutiques.
Solubilité
Miscible à l’alcool, au benzène, au chloroforme et à l’éther. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 507-20-0
Formule moléculaire C4H9Cl
Poids moléculaire (g/mol) 92.566
Numéro MDL MFCD00000816
Clé InChI NBRKLOOSMBRFMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl chloride, propane, 2-chloro-2-methyl, tert-butylchloride, chlorotrimethylmethane, trimethylchloromethane, 2-chloroisobutane, t-butyl chloride, t-butylchloride, 2-methyl-2-chloropropane, 2-methyl-2-propyl chloride
CID PubChem 10486
Nom IUPAC 2-chloro-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl chloride
Point de fusion -26°C
Densité 0.846
Point d’ébullition 50°C to 52°C
Point d’éclair −27°C (−16°F)
Odeur Mild
Indice de réfraction 1.3848
Quantité 250 mL
Numéro UN UN1127
Beilstein 1730872
Merck Index 14,1562
Informations sur la solubilité Miscible with alcohol,benzene,chloroform and ether. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 92.57
Pourcentage de pureté ≥98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyl chloride