Learn More
Crotonate de tert-butyle, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl Crotonate |
| CAS | 79218-15-8 |
| Formule moléculaire | C8 H14 O2 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C8H14O2/c1-5-6-7(9)10-8(2,3)4/h5-6H,1-4H3/b6-5+ |
| SMILES | C\C=C\C(=O)OC(C)(C)C |
| Nom IUPAC | tert-but (E)-but-2-enoate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 142.196 |
| Poids de la formule | 142.099 |