Learn More
tert-butyl-d9 Acrylate, CDN
Code produit 30326375
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.05 g
Conditionnement:
0.05g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326375 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30326375 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND73380.05G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butylacrylate-D9 (tert-butyl-D9)
CAS 928163-00-2
Formule moléculaire C7 D9 H3 O2
Quantité 0.05 g
Synonyme 2-Propenoic acid, 1,1-di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3 ester (ACI), 1,1-Di(methyl-d3)ethyl-2,2,2-d3 2-propenoate (ACI), tert-Butylacrylate-d9, tert-Butyl-d9 2-propenoate, tert-Butyl-d9 acrylate, tert-Butylacrylate-D9 (tert-butyl-D9)
Formule InChI InChI=1 S/C7H12O2/c1-5-6(8)9-7(2,3)4/h5H,1H2,2-4H3/i2D3,3D3,4D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(OC(=O)C=C)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H]
Nom IUPAC [1,1,1,3,3,3-hexadeuterio-2-(trideuteriometil)propan-2-il]prop-2-enoato
Poids moléculaire (g/mol) 137.224
Poids de la formule 137,14 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atomes % D, minimum 98 % Pureté chimique