Learn More
Dicarbonate de tert-butyle, TRC
Code produit 30003657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
250 g
Conditionnement:
100g
250g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30003657 250 g 250g
30008387 5 g 5g
30008972 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30003657 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB691045250G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24424-99-5
Formule moléculaire C10H18O5
Poids moléculaire (g/mol) 218.25
Synonyme BOC2O, C,C'-bis(1,1-Dimethylethyl) Ester Dicarbonic Acid, Bis(1,1-dimethylethyl) Ester Dicarbonic Acid, Oxydi-formic Acid Di-tert-butyl Ester, BOC-anhydride, Bis(1,1-dimethylethyl) Dicarbonate, Bis(tert-butyl) Dicarbonate, Di-tert-butyl Dicarbonate, Di-tert-butyl Oxydiformate, Di-tert-butyl Pyrocarbonate, Pyrocarbonic Acid Di-tert-butyl Ester, tert-Butoxycarbonyl Anhydride, tert-Butyl Dicarbonate
Nom IUPAC tert-butyl (2-méthylpropane-2-yl)oxycarbonyle carbonate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)OC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl Dicarbonate
Quantité 250 g
Formule InChI InChI=1S/C10H18O5/c1-9(2,3)14-7(11)13-8(12)15-10(4,5)6/h1-6H3
Poids de la formule 218.1154