Learn More
Diéthylphosphonoacétate de tert-butyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398586
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398586 5 g 5g
11388586 1 g 1g
11308596 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398586 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L17651.06
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 27784-76-5 | C10H21O5P | 252.247 g/mol
tert-Butyl diethylphosphonoacetate is used as a reactant for preparation of hydroxymethylated dihydroxyvitamin D3 analogs via Wittig-Horner approach, as potential antitumor agents, synthesis of phosphopeptide mimetic prodrugs targeted to Src homology 2 (SH2) domain of signal transducer and activator of transcription 3 (Stat 3) and bicyclic triaminophosphine-promoted stereoselective synthesis of a,β-unsaturated esters, fluorides, and nitriles from aldehydes and ketones using Wadsworth-Emmons phosphonates
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le diéthylphosphonoacétate de tert-butyle est utilisé comme réactif pour la préparation d’analogues hydroxyvitamine D3 hydroxyméthylés via l’approche Wittig-Horner, en tant qu’agents antitumoraux potentiels, synthèse de promédicaments mimétiques phosphopeptides ciblés sur le domaine de l’homologie 2 Src (SH2) du transducteur de signal et activateur de la transcription 3 (Stat 3) et la synthèse stéréosélective promue par triaminophosphine bicyclique d’esters, fluorures et nitrile ß-non saturés à partir d’aldéhydes et de cétones à l’aide de phosphonates Wadsworth-Emmons
Solubilité
Non miscible ou difficile à mélanger dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les récipients qui sont ouverts doivent être soigneusement rescellés et maintenus à la verticale pour éviter toute fuite. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27784-76-5
Formule moléculaire C10H21O5P
Poids moléculaire (g/mol) 252.247
Numéro MDL MFCD00075414
Clé InChI NFEGNISFSSLEGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl diethylphosphonoacetate, tert-butyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, diethyl boc-methyl phosphonate, diethoxy-phosphoryl-acetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethylphosphonoacetate, diethyl phosphonoacetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethyl phosphonoacetate, diethylphosphonoacetic acid tert-butyl ester, diethyl 2-tert-butoxycarbonylmethyl phosphonate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, 1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 2773685
Nom IUPAC 2-diéthoxyphosphorylacétate de tert-butyle
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC(C)(C)C)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl diethylphosphonoacetate
Densité 1.074
Point d’ébullition 100°C to 103°C (1.5 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.431
Quantité 5 g
Beilstein 2050126
Informations sur la solubilité Not miscible or difficult to mix in water.
Poids de la formule 252.25
Pourcentage de pureté 95%