Learn More
tert-butyl diéthylphosphonoacétate, 95%
Code produit 10234774 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10234774 1 g Flacon en verre 1g
10694745 5 g Flacon en verre 5g
10173004 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10234774 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 397750010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS :27784-76-5 | C₁₀H₂₁O₅P | 50,23 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour la formation de liaisons C-C (oléfination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 27784-76-5
Formule moléculaire C10H21O5P
Poids moléculaire (g/mol) 50.23
Numéro MDL MFCD00075414
Clé InChI NFEGNISFSSLEGU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl diethylphosphonoacetate, tert-butyl 2-diethoxyphosphoryl acetate, diethyl boc-methyl phosphonate, diethoxy-phosphoryl-acetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethylphosphonoacetate, diethyl phosphonoacetic acid tert-butyl ester, t-butyl diethyl phosphonoacetate, diethylphosphonoacetic acid tert-butyl ester, diethyl 2-tert-butoxycarbonylmethyl phosphonate, acetic acid, diethoxyphosphinyl-, 1,1-dimethylethyl ester
CID PubChem 2773685
Nom IUPAC 2-diéthoxyphosphorylacétate de tert-butyle
SMILES CCOP(=O)(CC(=O)OC(C)(C)C)OCC
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl diethylphosphonoacetate
Couleur Incolore
Densité 1.0740g/mL
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Gravité spécifique 1.074
Poids de la formule 50.23
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl diethylphosphonoacetate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement