Learn More
Disulfure de tert-butyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10236040 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10236040 250 g Flacon en verre 250g
10563731 1 kg Flacon en verre 1kg
11935731 2.5 kg Flacon en verre 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10236040 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 173622500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    103.00€
    92.65€ / 250g
    Économisez 10.35€
    10% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-06-5 | C8H18S2 | 178.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-06-5
Formule moléculaire C8H18S2
Poids moléculaire (g/mol) 178.35
Numéro MDL MFCD00008838
Clé InChI BKCNDTDWDGQHSD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme di-tert-butyl disulfide, disulfide, bis 1,1-dimethylethyl, 1,2-di-tert-butyldisulfane, di-tert-butyl disulphide, tert-butyl disulfide, t-butyl disulfide, 2-tert-butyldisulfanyl-2-methylpropane, di-t-butyl disulfide, t-butyldisulfide, 2,2'-dithiobis 2-methylpropane
CID PubChem 66060
Nom IUPAC 2-(tert-butyldisulfanyl)-2-methylpropane
SMILES CC(C)(C)SSC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl disulfide
Point de fusion -5.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 198.0°C to 204.0°C
Point d’éclair 67°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3)3C]2S2
Indice de réfraction 1.4882 to 1.4902
Quantité 250 g
Beilstein 01,IV,1638
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Poids de la formule 178.35
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl disulfide
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.