Learn More
tert-butyl (éthyl-d5)(isopropyl)carbamate, TRC
Code produit 30382231
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
50 mg
Conditionnement:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30382231 50 mg 50mg
30378928 10 mg 10mg
30370582 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30382231 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCE74927250MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl (Ethyl-d5)(isopropyl)carbamate
Formule moléculaire C10 D5 H16 N O2
Quantité 50 mg
Formule InChI InChI=1S/C10H21NO2/c1-7-11(8(2)3)9(12)13-10(4,5)6/h8H,7H2,1-6H3/i1D3,7D2
SMILES [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C(C)C)C(=O)OC(C)(C)C
Nom IUPAC tert-butil N-(1,1,2,2,2-pentadénométhyle)-N-propan-2-ylcarbamate
Poids moléculaire (g/mol) 192.31
Poids de la formule 192.189