Learn More
Malonate d’éthyle de tert-butyle, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413914
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11413914 25 g 25g
11403914 5 g 5g
11423914 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11413914 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A11927.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 32864-38-3 | C9H16O4 | 188.223 g/mol
tert-Butyl ethyl malonate is used in the preparation of polar ester-functionalized aliphatic polysulfone. It is also a useful reagent for organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le malonate d’éthyle tert-butyle est utilisé dans la préparation de la polysulfone aliphatique fonctionnalisée par l’ester polaire. Il s’agit également d’un réactif utile pour la synthèse organique.
Solubilité
Miscible avec la plupart des solvants courants. Immiscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 32864-38-3
Formule moléculaire C9H16O4
Poids moléculaire (g/mol) 188.223
Numéro MDL MFCD00009193
Clé InChI OCOBFMZGRJOSOU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl ethyl malonate, t-butyl ethyl malonate, propanedioic acid, 1,1-dimethylethyl ethyl ester, 1-tert-butyl 3-ethyl propanedioate, tert-butyl ethyl propanedioate, malonic acid tert-butyl ethyl ester, tert-butyl ethyl propane-1,3-dioate, zlchem 692, acmc-1cjju, 1-tert-butyl ethyl malonate
CID PubChem 96345
Nom IUPAC Propanedioate 1-O-éthyle de 3-O-tert-butyl
SMILES CCOC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl ethyl malonate
Densité 0.994
Point d’ébullition 98°C to 100°C (22 mmHg)
Point d’éclair 87°C (188°F)
Indice de réfraction 1.416
Quantité 25 g
Beilstein 1776681
Informations sur la solubilité Miscible with most common solvents. Immiscible with water.
Poids de la formule 188.22
Pourcentage de pureté 95%