Learn More
Malonate d’éthyle de tert-butyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl ethyl malonate |
| Densité | 1.0010g/mL |
| Point d’ébullition | 106.0°C to 110.0°C |
| Point d’éclair | 87°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 96% min. (GC) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Formule linéaire | (CH3)3CO2CCH2CO2C2H5 |
| Indice de réfraction | 1.4163 |
| Quantité | 25 g |
| Gravité spécifique | 1.001 |
| Afficher plus |