Learn More
tert-butyl(furan-2-yl-méthyl)carbamate, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | tert-Butyl(furan-2-yl-methyl)carbamate |
| CAS | 178918-29-1 |
| Formule moléculaire | C10H15NO3 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | (Furan-2-ylmethyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl [(2-furyl)methyl]carbamate, (2-Furanylmethyl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester, N-(2-Furanylmethyl)-carbamic Acid 1,1-Dimethylethyl Ester |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H15NO3/c1-10(2,3)14-9(12)11-7-8-5-4-6-13-8/h4-6H,7H2,1-3H3,(H,11,12) |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NCc1occc1 |
| Nom IUPAC | tert-butil N-(furan-2-ylméthyl)carbamate |
| Poids moléculaire (g/mol) | 197.23 |
| Poids de la formule | 197.1052 |