Learn More
Glycolate de tert-butyle, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15417567
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15417567 1 g 1g
15427567 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15417567 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H35711.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 50595-15-8
Formule moléculaire C6H12O3
Poids moléculaire (g/mol) 132.16
Numéro MDL MFCD03452739
Clé InChI WINGEFIITRDOLJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl glycolate, 2-tert-butyl glycolate, 2-t-butyl glycolate, glycolic acid tert-butyl ester, hydroxyacetic acid tert-butyl ester, acetic acid, hydroxy-, 1,1-dimethylethyl ester, tert-butyl hydroxyacetate, t-butyl 2-hydroxyacetate, tert-butyl2-hydroxyacetate
CID PubChem 11815394
Nom IUPAC Tert-butyl 2-hydroxyacétate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CO
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl glycolate
Couleur Incolore à jaune
Formule linéaire HOCH2CO2C(CH3)3
Quantité 1 g
Poids de la formule 132.16
Pourcentage de pureté 94%
Forme physique Faible fusion de solide