Learn More
Malonate d’hydrogène tert-butyle, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11346659
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11346659 25 g 25g
11336659 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11346659 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H26223.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 40052-13-9 | C7H12O4 | 160.169 g/mol
tert-Butyl hydrogen malonate may be used in the preparation of dendritic precursor to asymmetric methanofullerenes, hapten-3,6-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-6-oxohexanoic acid, hapten-4,3-(O,S-dimethylthiophosphoramido)-3-oxopropanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le malonate d’hydrogène tert-butyle peut être utilisé dans la préparation du précurseur dendritique des méthanofullerènes asymétriques, de l’acide haptène-3,6-(O,S-diméthylthiophosphoramido)-6-oxohexanoïque et de l’acide haptène-4,3-(O,S-diméthylthiophosphoramido)-3-oxopropanoïque.
Solubilité
Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Conservez dans un récipient bien scellé, dans un lieu sec et frais.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 40052-13-9
Formule moléculaire C7H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 160.169
Numéro MDL MFCD00191886
Clé InChI NGGGZUAEOKRHMA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-tert-butoxy-3-oxopropanoic acid, malonic acid mono-tert-butyl ester, mono-tert-butyl malonate, 2-tert-butoxycarbonyl acetic acid, tert-butyl hydrogen malonate, mono-t-butyl malonate, pubchem13754, malonicacidmono-tert-butylester, malonic acid mono t-butyl ester
CID PubChem 545853
Nom IUPAC Acide 3-[(2-méthylpropan-2-yl)oxy]-3-oxopropanoïque
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl hydrogen malonate
Point de fusion 19°C to 20°C
Densité 1.04
Point d’ébullition 90°C (2 mmHg)
Point d’éclair 91°C (195°F)
Indice de réfraction 1.426
Quantité 25 g
Beilstein 1765457
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol.
Poids de la formule 160.17
Pourcentage de pureté 96%