Learn More
Hydroperoxyde de tert-butyle, solution aqueuse 70 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11461648
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
2500 mL
Conditionnement:
100mL
2500mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11461648 500 mL 500mL
11451648 100 mL 100mL
11471648 2500 mL 2500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11461648 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A13926.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.30€
    55.65€ / 500mL
    Économisez 10.65€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 75-91-2 | C4H10O2 | 90.122 g/mol
tert-Butyl hydroperoxide is used as an initiator for radical polymerization and in various oxidation process such as sharpless epoxidation. It is involved in osmium catalyzed vicinal hydroxylation of olefins under alkaline conditions. Furthermore, it is used in catalytic asymmetric oxidation of sulfides to sulfoxides using binaphthol as a chiral auxiliary and in the oxidation of dibenzothiophenes. It plays an important role for the introduction of peroxy groups in organic synthesis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’hydroperoxyde de tert-butyle est utilisé comme un initiateur pour la polymérisation radicalaire et dans divers processus d’oxydation tels que l’époxydation plus nette. Il est impliqué dans l’hydroxylation vicinale catalysée par l’osmium des oléfines dans des conditions alcalines. En outre, il est utilisé dans l’oxydation catalytique asymétrique des sulfures en sulfoxydes en utilisant le binaphthol comme auxiliaire chiral et dans l’oxydation des dibenzothiophènes. Il joue un rôle important dans l’introduction de groupes peroxy dans la synthèse organique.
Solubilité
Miscible à l’eau et à l’éther diéthylique.
Remarques
Sensible à la lumière. Stockez-le dans un endroit frais. Incompatible avec les métaux en poudre, les agents oxydants forts, les agents réducteurs, les acides, les alcalis et les métaux lourds.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-91-2
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.122
Numéro MDL MFCD00002130
Clé InChI CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
CID PubChem 6410
ChEBI CHEBI:64090
Nom IUPAC 2-hydroperoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OO
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl Hydroperoxide
Point de fusion °C to 3°C
Densité 0.937
Point d’ébullition 96°C (decomposition)
Point d’éclair 43°C (109°F)
Plage de pourcentage du dosage 70% Aqueous Solution
Formule linéaire (CH3)3COOH
Indice de réfraction 1.387
Quantité 500 mL
Numéro UN UN3109
Beilstein 1098280
Merck Index 14,1570
Informations sur la solubilité Miscible with water and diethyl ether.
Poids de la formule 90.12