Learn More
Hydroperoxyde de tert-butyle, 70 % de solution dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10266090 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
250g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10266090 250 g Flacon en plastique 250g
10703571 5 g Flacon en plastique 5g
10347360 500 g Flacon en plastique 500g
10649103 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
11914761 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10266090 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 180342500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.10€
    42.65€ / 250g
    Économisez 7.45€
    14% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 75-91-2 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 75-91-2 , 7732-18-5
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Clé InChI CIHOLLKRGTVIJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tert-butyl hydroperoxide, tbhp, t-butyl hydroperoxide, tert-butylhydroperoxide, perbutyl h, t-butylhydroperoxide, cadox tbh, hydroperoxide, 1,1-dimethylethyl, 1,1-dimethylethyl hydroperoxide, terc. butylhydroperoxid
CID PubChem 6410
ChEBI CHEBI:64090
Nom IUPAC 2-hydroperoxy-2-méthylpropane
SMILES CC(C)(C)OO
Spécification
Nom chimique ou matériau tert-Butyl hydroperoxide
Point de fusion -2.8°C
Couleur Incolore
Densité 0.9400g/mL
Point d’ébullition 37.0°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 43°C
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire (CH3)3COOH
Indice de réfraction 1.3860 to 1.3880
Quantité 250 g
Beilstein 01,IV,1616
Fieser 01,88; 02,49; 03,37; 05,75; 06,81; 07,43; 08,62; 09,78; 10,64; 11,91; 12,88; 14,60; 15,55; 16,53; 17,56
Merck Index 15,1573
Gravité spécifique 0.94
Informations sur la solubilité Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in hydroxide solutions,soluble in most common organic solvents
Viscosité 4.1 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 90.12
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • tert-Butyl hydroperoxide, 70% solution in water
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Peroxyde organique Type E et F
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H242-Peut s'enflammer sous l'effet de la chaleur.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P220-Tenir/stocker à l'écart des vêtements/matières combustibles.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.